Sodium cyclopentadienide 2-3 M in THF
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
88300.JQ
88300.JT
88300.JQEA
76.2
EUR
88300.JQ
88300.JT
Sodium cyclopentadienide 2-3 M in THF
Sodium cyclopentadienide
CAS No.: 4984-82-1
Molecular Formula: C5H5Na
Formula Weight: 88.09
Flash Point: -17°(1°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.938
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Pink to red
Odour: Ether-like
UN No.: UN3399
MDL No.: MFCD00012161
Applications: Reagent for the preparation of metallocenes
Formula:
C₅H₅Na Densidad: 0,938 Pto. de inflamación: –17 °C (1 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012161 Núm. CAS: 4984-82-1 EINECS: 225-636-8 UN: 3399 ADR: 4.3,II |