Aluminum silicon ≥99% (metals basis), en polvo -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
88322.22
88322.36
88322.22EA
124
EUR
88322.22
88322.36
Aluminum silicon ≥99% (metals basis), en polvo -325 mesh
Aluminum silicon
Purity: 99%
CAS No.: 11145-27-0
Molecular Formula: Al:Si; 88:12 wt%
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: UN1398
MDL No.: MFCD00143595
Formula:
Al:Si (88:12%) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143595 Núm. CAS: 11145-27-0 UN: 1398 ADR: 4.3,III |