Titanium nickel composite (70:30), en polvo -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
88384.22
88384.36
88384.22EA
263
EUR
88384.22
88384.36
Titanium nickel composite (70:30), en polvo -325 mesh
Titanium nickel composite
Molecular Formula: Ti:Ni; 70:30 wt%
Sensitivity: Air Sensitive
UN No.: UN3089
MDL No.: MFCD02091734
Formula:
Ti:Ni Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02091734 UN: 3089 ADR: 4.1,II |