Iron nickel oxide, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Nickel ferrite
88530.09
88530.18
88530.09EA
73.3
EUR
88530.09
88530.18
Iron nickel oxide, tech.
Iron nickel oxide
CAS No.: 12168-54-6
Molecular Formula: NiFe2O4
Formula Weight: 234.39
Physical Form: Powder
Density: 5.368
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016254
Formula:
NiFe₂O₄ Densidad: 5,368 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016254 Núm. CAS: 12168-54-6 EINECS: 235-335-3 |