Platino 0,5% on alumina, en lentejas 2.7-3.3 mm (0.11-0.13 in), hecha por reducción
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
89106.14 89106.22 89106.36
89106.14EA 168 EUR
89106.14 89106.22 89106.36
Platino 0,5% on alumina, en lentejas 2.7-3.3 mm (0.11-0.13 in), hecha por reducción
Platino
CAS No.: 7440-06-4 MDL No.: MFCD00011179
Applications: Selective hydrogenations; gas purifications: e.g. Oxidation of carbon monoxide to carbon dioxide, hydrogen removal from oxygen or carbon dioxide
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 215-691-6
Índice Merck: 12,07689