Gadolinium(III) acetate hydrate ≥99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
89158.06 89158.14 89158.22
89158.06EA 29.8 EUR
89158.06 89158.14 89158.22
Gadolinium(III) acetate hydrate ≥99.9%
Gadolinium(III) acetate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 100587-93-7 Molecular Formula: Gd(OOCCH3)3.xH2O Formula Weight: 334.39(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.611 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Boiling Point: dec. Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00150116
Formula: Gd(OOCCH₃)₃·xH₂O
Pto. Ebullición: Dec.
Densidad: 1,611
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150116
Núm. CAS: 100587-93-7
EINECS: 240-204-9