Aluminum di(isopropoxide)acetoacetic ester chelate (≥9,6% Al)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
89350.22
89350.36
89350.22EA
85.5
EUR
89350.22
89350.36
Aluminum di(isopropoxide)acetoacetic ester chelate (≥9,6% Al)
Aluminum di(isopropoxide)acetoacetic ester chelate
Purity: 9.6% min
CAS No.: 14782-75-3
Molecular Formula: C12H23AlO5
Formula Weight: 274.3
Flash Point: 50°(122°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.05
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Alcohol-like
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00135521
Formula:
C₁₂H₂₃AlO₅ Densidad: 1,05 Pto. de inflamación: 50 °C (122 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00135521 Núm. CAS: 14782-75-3 EINECS: 238-851-7 ADR: 3,III |