Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) ≥75% in isopropanol (IPA)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Diisopropoxytitanium(IV) Bis(acetylacetonate), Titanium (di-i-propoxide)bis(acetylacetonate), Titanium(IV) Diisopropoxide Bis(acetylacetonate), Titanium (IV) bis (acetylacetonate) diisopropoxide
89360.22 89360.36
89360.22EA 45.2 EUR
89360.22 89360.36
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) ≥75% in isopropanol (IPA)
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV)
CAS No.: 17927-72-9 Molecular Formula: C16H28O6Ti Formula Weight: 364.30 Flash Point: 18°(61°F) Physical Form: Liquid Density: 1.010 Refractive Index: 1.494 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Brown Odour: Alcohol-like UN No.: UN1219 MDL No.: MFCD00000031
Formula: C₁₆H₂₈O₆Ti
MW: 364.26 g/mol
Densidad: 1.010
Pto. de inflamación: 18 °C (61 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000031
Núm. CAS: 17927-72-9
EINECS: 241-866-1
UN: 1219
ADR: 3 II