Sodium isopropoxide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
89446.06
89446.14
89446.22
89446.06EA
73.3
EUR
89446.06
89446.14
89446.22
Sodium isopropoxide
Sodium isopropoxide
CAS No.: 683-60-3
Molecular Formula: C3H7NaO
Formula Weight: 82.08
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 70-75°
UN No.: UN3206
MDL No.: MFCD00061566
Formula:
C₃H₇NaO Pto. de fusión: 70…75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061566 Núm. CAS: 683-60-3 EINECS: 211-673-7 ADR: 4.2,II |