Titanium(IV) isobutoxide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
89455.18
89455.30
89455.A1
89455.18EA
45.9
EUR
89455.18
89455.30
89455.A1
Titanium(IV) isobutoxide
Titanium(IV) isobutoxide
CAS No.: 681-98-1
Molecular Formula: C16H36O4Ti
Formula Weight: 340.34
Flash Point: 77°(171°F)
Physical Form: Melt
Density: 1.02
Refractive Index: 1.4950
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
Boiling Point: 296°
MDL No.: MFCD00015045
Formula:
C₁₆H₃₆O₄Ti MW: 340.34 g/mol Pto. Ebullición: 296 °C Densidad: 1.02 Pto. de inflamación: 77 °C (171 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015045 Núm. CAS: 681-98-1 |