Tin(II) pyrophosphate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
89785.30
89785.18
89785.30EA
162
EUR
89785.30
89785.18
Tin(II) pyrophosphate
Tin(II) pyrophosphate
CAS No.: 15578-26-4
Molecular Formula: Sn2P2O7
Formula Weight: 411.32
Physical Form: Powder
Density: 4.009
Melting Point: 400° dec.
Solubility: Insoluble in water
MDL No.: MFCD00049544
Formula:
O₇P₂Sn₂ Pto. de fusión: 400 °C (desc.) Densidad: 4,009 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049544 Núm. CAS: 15578-26-4 EINECS: 239-635-5 Índice Merck: 14,8788 |