Zinc molybdate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Zinc molybdenum oxide
89937.06
89937.14
89937.06EA
76.2
EUR
89937.06
89937.14
Zinc molybdate ≥98%
Zinc molybdate
Purity: 98%
CAS No.: 13767-32-3
Molecular Formula: ZnMoO4
Formula Weight: 225.32
Physical Form: Powder
Melting Point:
Formula:
MoO₄Zn MW: 225,326 g/mol Pto. de fusión: >700 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049622 Núm. CAS: 13767-32-3 EINECS: 237-377-8 |