3,4-Methylenedioxycinnamic acid predominantly trans 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10122.14
A10122.22
A10122.36
A10122.14EA
66.4
EUR
A10122.14
A10122.22
A10122.36
3,4-Methylenedioxycinnamic acid predominantly trans 99%
3,4-Methylenedioxycinnamic acid
Purity: 99%
CAS No.: 2373-80-0
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: ca 243° dec.
Beilstein Reference: 84599
MDL No.: MFCD00005837
Formula:
C₁₀H₈O₄ Pto. de fusión: ∼ 243 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005837 Núm. CAS: 2373-80-0 EINECS: 219-151-0 |