2-Methyl-3-(2-furyl)propenal 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A10125.09 A10125.18
A10125.09EA 42.4 EUR
A10125.09 A10125.18
2-Methyl-3-(2-furyl)propenal 97%
2-Methyl-3-(2-furyl)propenal
Purity: 97% CAS No.: 874-66-8 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6140 Boiling Point: 280-281° Beilstein Reference: 2438 MDL No.: MFCD00063240
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Pto. Ebullición: 280…281 °C
Densidad: 1,097
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Número MDL: MFCD00063240
Núm. CAS: 874-66-8
EINECS: 212-866-9