(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: H-Ala-OMe·HCl, H-Ala-OMe.HCl, L-Alanine methyl ester hydrochloride, (S)-2-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride
A10178.06 A10178.14 A10178.22
A10178.06EA 41.2 EUR
A10178.06 A10178.14 A10178.22
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride 99%
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 2491-20-5 Molecular Formula: C4H9NO2.HCl Formula Weight: 139.58 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 106-110° Beilstein Reference: 3594033 Optical Rotation: +6.5° (c=10 in methanol) MDL No.: MFCD00063663
Formula: C₄H₉NO₂·HCl
MW: 139.6 g/mol
Pto. de fusión: 106…110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063663
Núm. CAS: 2491-20-5
EINECS: 219-652-4