Polyethylene, en polvo 500 micron, low density
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A10239.22 A10239.0E A10239.36
A10239.22EA 32.4 EUR
A10239.22 A10239.0E A10239.36
Polyethylene, en polvo 500 micron, low density
Polyethylene (CAS 9002-88-4)
CAS No.: 9002-88-4 Molecular Formula: (CH2CH2)n Odour: Odourless MDL No.: MFCD00084423
Formula: (CH₂CH₂)n
Densidad: 0,92
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084423
Núm. CAS: 9002-88-4
Índice Merck: 14,7567