3-Aminophthalic acid hydrochloride dihydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10319.03
A10319.06
A10319.14
A10319.03EA
28
EUR
A10319.03
A10319.06
A10319.14
3-Aminophthalic acid hydrochloride dihydrate 98%
3-Aminophthalic acid hydrochloride dihydrate
Purity: 98%
CAS No.: 6946-22-1
Molecular Formula: C8H7NO4.HCl.2H2O
Formula Weight: 253.65 (217.62anhy)
Melting Point: 182° dec.
MDL No.: MFCD00150282
Formula:
C₈H₇NO₄·HCl·2H₂O Pto. de fusión: 182 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150282 Núm. CAS: 6946-22-1 EINECS: 230-106-4 |