(2E)-3-[4-(Acetyloxy)-3-methoxyphenyl]acrylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4-Acetoxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, 4-Acetoxy-3-methoxycinnamic acid
A10361.03 A10361.06 A10361.14
A10361.03EA 36.7 EUR
A10361.03 A10361.06 A10361.14
(2E)-3-[4-(Acetyloxy)-3-methoxyphenyl]acrylic acid ≥98%
(2E)-3-[4-(Acetyloxy)-3-methoxyphenyl]acrylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 2596-47-6 Molecular Formula: C12H12O5 Formula Weight: 236.22 Odour: Odourless Melting Point: 193-196° Beilstein Reference: 2218026 MDL No.: MFCD00014378
Formula: C₁₂H₁₂O₅
MW: 236,23 g/mol
Pto. de fusión: 193…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014378
Núm. CAS: 2596-47-6