Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cupferazone, N'1,N'2-Dicyclohexylideneoxalohydrazide, Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide), Bis(cyclohexanone)oxaldihydrazone, Cuprizone
A10628.14
A10628.22
A10628.14EA
65.6
EUR
A10628.14
A10628.22
Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone ≥98%
Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone
Purity: 98%
CAS No.: 370-81-0
Molecular Formula: C14H22N4O2
Formula Weight: 278.36
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 2388004
MDL No.: MFCD00001659
Formula:
C₁₄H₂₂N₄O₂ Pto. de fusión: 208…212 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001659 Núm. CAS: 370-81-0 EINECS: 206-729-2 |