3-Chloropropanesulphonyl chloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A10631.09 A10631.18 A10631.30
A10631.09EA 92.6 EUR
A10631.09 A10631.18 A10631.30
3-Chloropropanesulphonyl chloride ≥98%
3-Chloropropanesulphonyl chloride
Purity: 98+% CAS No.: 1633-82-5 Molecular Formula: C3H6Cl2O2S Formula Weight: 177.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4900 Boiling Point: 70°/0.5mm Beilstein Reference: 1754119 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00007463
Formula: C₃H₆Cl₂O₂S
Pto. Ebullición: 70 °C (0,5 mmHg)
Densidad: 1,456
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007463
Núm. CAS: 1633-82-5
EINECS: 216-646-3
ADR: 8,II