2-Furoyltrifluoroacetone 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10693.06
A10693.14
A10693.06EA
51.2
EUR
A10693.06
A10693.14
2-Furoyltrifluoroacetone 98%
2-Furoyltrifluoroacetone
Purity: 98%
CAS No.: 326-90-9
Molecular Formula: C8H5F3O3
Formula Weight: 206.12
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5280
Melting Point: 20-21°
Boiling Point: 203°
Beilstein Reference: 168085
MDL No.: MFCD00020935
Formula:
C₈H₅F₃O₃ Pto. Ebullición: 203 °C Pto. de fusión: 20…21 °C Densidad: 1,391 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00020935 Núm. CAS: 326-90-9 EINECS: 206-315-1 |