3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Furo[3,4-c]pyridine-1,3-dione
A10771.14 A10771.03 A10771.06
A10771.14EA 484 EUR
A10771.14 A10771.03 A10771.06
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride 97%
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride
Purity: 97% CAS No.: 4664-08-8 Molecular Formula: C7H3NO3 Formula Weight: 149.11 Melting Point: 75-79° MDL No.: MFCD00010680
Formula: C₇H₃NO₃
MW: 149,11 g/mol
Pto. de fusión: 75…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010680
Núm. CAS: 4664-08-8