N-α-Benzoyl-L-arginine 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Bz-Arg-OH, N-α-Benzoyl-L-Arginine
A10812.09
A10812.18
A10812.09EA
33.8
EUR
A10812.09
A10812.18
N-α-Benzoyl-L-arginine 99%
N-alpha-Benzoyl-L-arginine
Purity: 99%
CAS No.: 154-92-7
Molecular Formula: C13H18N4O3
Formula Weight: 278.31
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 285° dec.
MDL No.: MFCD00001763
Formula:
C₁₃H₁₈N₄O₃ MW: 278,312 g/mol Pto. de fusión: 285 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00001763 Núm. CAS: 154-92-7 EINECS: 205-837-7 |