Isonicotinoyl chloride hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Pyridine-4-carbonyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridinoyl chloride hydrochloride
A10863.09
A10863.18
A10863.30
A10863.09EA
48.9
EUR
A10863.09
A10863.18
A10863.30
Isonicotinoyl chloride hydrochloride 98%
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 39178-35-3
Molecular Formula: C6H4ClNO.HCl
Formula Weight: 178.01
Melting Point: 154-162°
Beilstein Reference: 3626052
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00012830
Formula:
C₆H₄ClNO MW: 178,01 g/mol Pto. de fusión: 154…162 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012830 Núm. CAS: 39178-35-3 EINECS: 254-331-2 ADR: 8,II |