4-Methylbenzoylacetonitrile 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A10950.03
A10950.06
A10950.14
A10950.03EA
36.8
EUR
A10950.03
A10950.06
A10950.14
4-Methylbenzoylacetonitrile 97%
4-Methylbenzoylacetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 7391-28-8
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 99-104°
Beilstein Reference: 742923
MDL No.: MFCD00067895
Formula:
C₁₀H₉NO MW: 159,188 g/mol Pto. de fusión: 99…104 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067895 Núm. CAS: 7391-28-8 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)