2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10960.06
A10960.14
A10960.06EA
30
EUR
A10960.06
A10960.14
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine 99%
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
Purity: 99%
CAS No.: 6622-92-0
Molecular Formula: C6H8N2O
Formula Weight: 124.14
Melting Point: 198-200°
Beilstein Reference: 114324
MDL No.: MFCD00006105
Formula:
C₆H₈N₂O Pto. de fusión: 198…200 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006105 Núm. CAS: 6622-92-0 EINECS: 229-577-9 |