N-Carbobenzoxy-L-tyrosine, (max. 10% H₂O) 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Z-Tyr-OH, N-Cbz-L-tyrosine, Cbz-Tyr-OH
A10966.06
A10966.14
A10966.06EA
40.7
EUR
A10966.06
A10966.14
N-Carbobenzoxy-L-tyrosine, (max. 10% H₂O) 99%
N-Carbobenzoxy-L-tyrosine
Purity: 99%
CAS No.: 1164-16-5
Molecular Formula: C17H17NO5
Formula Weight: 315.33
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 57-60°
Beilstein Reference: 2169918
Optical Rotation: +10° (c=3 in dioxane)
MDL No.: MFCD00037180
Formula:
C₁₇H₁₇NO₅ MW: 315,33 g/mol Pto. de fusión: 57…60 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00037180 Núm. CAS: 1164-16-5 EINECS: 214-609-6 |