Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers), tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A10982.36 A10982.0E
A10982.36EA 121 EUR
A10982.36 A10982.0E
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers), tech.
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers)
CAS No.: 25134-21-8 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Flash Point: 135°(275°F) Refractive Index: 1.5052 Boiling Point: 137-140°/10mm MDL No.: MFCD00167036
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 137…140 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,232
Pto. de inflamación: 135 °C (275 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167036
Núm. CAS: 25134-21-8
EINECS: 246-644-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III