3,3'-Oxydipropionitrile 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(2-cyanoethyl) Ether
A11005.09 A11005.18
A11005.09EA 53.9 EUR
A11005.09 A11005.18
3,3'-Oxydipropionitrile 98%
3,3'-Oxydipropionitrile
Purity: 98% CAS No.: 1656-48-0 Molecular Formula: O(CH2CH2CN)2 Formula Weight: 124.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 119-121°/1mm MDL No.: MFCD00001960
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Pto. Ebullición: 119…121 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,043
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001960
Núm. CAS: 1656-48-0
EINECS: 216-750-9