S,S'-Dimethyl-N-cyanodithioiminocarbonate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dimethyl N-Cyanodithioiminocarbonate, Dimethyl N-Cyanodithiocarbonimidate
A11043.14 A11043.22 A11043.36
A11043.14EA 45.1 EUR
A11043.14 A11043.22 A11043.36
S,S'-Dimethyl-N-cyanodithioiminocarbonate 95%
S,S'-Dimethyl-N-cyanodithioiminocarbonate
Purity: 95% CAS No.: 10191-60-3 Molecular Formula: C4H6N2S2 Formula Weight: 146.23 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Stench Melting Point: 50-56° Beilstein Reference: 635998 UN No.: UN2923 MDL No.: MFCD00009825
Formula: C₄H₆N₂S₂
MW: 146.23 g/mol
Pto. de fusión: 50…56 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009825
Núm. CAS: 10191-60-3
EINECS: 233-467-6
ADR: 8 III