4-Oxo-4-phenyl-2-butenoic acid predominantly trans 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11147.06
A11147.14
A11147.22
A11147.06EA
102
EUR
A11147.06
A11147.14
A11147.22
4-Oxo-4-phenyl-2-butenoic acid predominantly trans 97%
4-Oxo-4-phenyl-2-butenoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 583-06-2
Molecular Formula: C10H8O3
Formula Weight: 176.17
Odour: Odourless
Melting Point: 93-97°
Beilstein Reference: 1817876
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00014015
Formula:
C₁₀H₈O₃ Pto. de fusión: 93…97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014015 Núm. CAS: 583-06-2 EINECS: 209-496-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |