1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, 1-Methylpyrrole-2-aldehyde, 1-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, 1-Methylpyrrol-2-carbaldehyde, 2-Formyl-1-methylpyrrole
A11163.09
A11163.18
A11163.30
A11163.09EA
55.8
EUR
A11163.09
A11163.18
A11163.30
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde 98%
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 1192-58-1
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5610
Boiling Point: 88-90°/22mm
Beilstein Reference: 107811
MDL No.: MFCD00003087
Formula:
C₆H₇NO MW: 109.13 g/mol Pto. Ebullición: 88…90 °C (22 mmHg) Densidad: 1.074 Pto. de inflamación: 72 °C (161 °F) |
Número MDL:
MFCD00003087 Núm. CAS: 1192-58-1 EINECS: 214-755-0 |