Platino 5% on carbon, seca
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Platinium
A11186.06 A11186.14 A11186.03
A11186.06EA 134 EUR
A11186.06 A11186.14 A11186.03
Platino 5% on carbon, seca
Platino
CAS No.: 7440-06-4 UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 14,7529