(1H-Benzoimidazol-2-ylsulphanyl)acetic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-((1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)thio)acetic acid
A11221.06
A11221.14
A11221.06EA
63.4
EUR
A11221.06
A11221.14
(1H-Benzoimidazol-2-ylsulphanyl)acetic acid 98%
(1H-Benzoimidazol-2-ylsulphanyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 3042-00-0
Molecular Formula: C9H8N2O2S
Formula Weight: 208.24
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 11825
MDL No.: MFCD00022673
Formula:
C₉H₈N₂O₂S Pto. de fusión: ∼ 215 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022673 Núm. CAS: 3042-00-0 |