4-Methoxy-3-buten-2-one 90%, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
4-Methoxybut-3-en-2-one
A11235.09
A11235.18
A11235.30
A11235.09EA
54.7
EUR
A11235.09
A11235.18
A11235.30
4-Methoxy-3-buten-2-one 90%, tech.
4-Methoxy-3-buten-2-one
Purity: 90%
CAS No.: 4652-27-1
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 66-69°/12mm
Beilstein Reference: 1741053
MDL No.: MFCD00008778
Formula:
C₅H₈O₂ Pto. Ebullición: 66…69 °C (12 mmHg) Densidad: 0,990 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00008778 Núm. CAS: 4652-27-1 EINECS: 225-087-4 |