2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(Benzo[d]thiazol-2-yl)acetonitrile
A11343.06
A11343.14
A11343.06EA
67.4
EUR
A11343.06
A11343.14
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 56278-50-3
Molecular Formula: C9H6N2S
Formula Weight: 174.23
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 128460
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00051633
Formula:
C₉H₆N₂S MW: 174.23 g/mol Pto. de fusión: 99…103 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051633 Núm. CAS: 56278-50-3 ADR: 6.1 III |