p-Toluenesulphinic acid sodium salt, (max. 5% H₂O) 97% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium 4-methylbenzenesulphinate, Sodium-p-toluenesulphinate, 4-Methylbenzenesulphinic acid sodium salt, Sodiumtoluene-4-sulphinate
A11430.14
A11430.22
A11430.36
A11430.14EA
37.8
EUR
A11430.14
A11430.22
A11430.36
p-Toluenesulphinic acid sodium salt, (max. 5% H₂O) 97% (dry weight)
p-Toluenesulphinic acid sodium salt
Purity: 97%
CAS No.: 824-79-3
Molecular Formula: C7H7NaO2S
Formula Weight: 178.19
Melting Point:
Formula:
C₇H₇NaO₂S Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149640 Núm. CAS: 824-79-3 EINECS: 212-538-5 |