(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
L-Methyl phenylalanate hydrochloride, H-Phe-OMe·HCl
A11455.09
A11455.18
A11455.09EA
68.4
EUR
A11455.09
A11455.18
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 7524-50-7
Molecular Formula: C10H13NO2.HCl
Formula Weight: 215.68
Melting Point: 158-162°
Beilstein Reference: 3597948
Optical Rotation: +37° (c=2 in ethanol)
MDL No.: MFCD00012489
Formula:
C₁₀H₁₄ClNO₂ MW: 215.68 g/mol Pto. de fusión: 158…162 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012489 Núm. CAS: 7524-50-7 EINECS: 231-383-4 |