1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1-Ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid
A11561.03
A11561.06
A11561.03EA
63.6
EUR
A11561.03
A11561.06
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 50920-65-5
Molecular Formula: C7H10N2O2
Formula Weight: 154.17
Melting Point: 137-140°
MDL No.: MFCD00156147
Formula:
C₇H₁₀N₂O₂ MW: 154,17 g/mol Pto. de fusión: 137…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00156147 Núm. CAS: 50920-65-5 |