N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ac-Tyr-OEt·H2O
A11577.06
A11577.14
A11577.06EA
61.1
EUR
A11577.06
A11577.14
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate 97%
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
Purity: 97%
CAS No.: 36546-50-6
Molecular Formula: C13H17NO4.H2O
Formula Weight: 269.30 (251.28anhy)
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 80-81°
MDL No.: MFCD00149093
Formula:
C₁₃H₁₉NO₅ Pto. de fusión: 80…81 °C |
Número MDL:
MFCD00149093 Núm. CAS: 36546-50-6 EINECS: 212-663-5 |