Sodium-DL-3-hydroxybutyrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Sodium 3-hydroxybutanoate, DL-3-Hydroxybutyric acid Sodium salt
A11613.06
A11613.14
A11613.06EA
41.7
EUR
A11613.06
A11613.14
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate 98%
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate
Purity: 98%
CAS No.: 150-83-4
Molecular Formula: C4H7NaO3
Formula Weight: 126.09
Melting Point: 161-167°
Beilstein Reference: 4824866
MDL No.: MFCD00016716
Formula:
C₄H₈O₃ Pto. de fusión: 161…167 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016716 Núm. CAS: 150-83-4 EINECS: 205-774-5 |