4,6-Diphenyl-2-pyrone 98%
Proveedor: Thermo Scientific
A11755.03
A11755.06
A11755.03EA
68.7
EUR
A11755.03
A11755.06
4,6-Diphenyl-2-pyrone 98%
4,6-Diphenyl-2-pyrone
Purity: 98%
CAS No.: 17372-52-0
Molecular Formula: C17H12O2
Formula Weight: 248.27
Odour: Odourless
Melting Point: 135-138°
MDL No.: MFCD00031018
Formula:
C₁₇H₁₂O₂ MW: 248,27 g/mol Pto. de fusión: 135…138 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00031018 Núm. CAS: 17372-52-0 |