Azure II
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: C.I. 52010/52015, 3,7 Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride and 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)-phenothiazin-5-ium chloride, Azur B/Methylene Blue 1:1, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride mixt. with 3-(dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride(1:1), Methylene Azure II
A11777.09 A11777.18
A11777.09EA 37.6 EUR
A11777.09 A11777.18
Azure II
Azure II
CAS No.: 37247-10-2 MDL No.: MFCD00080716
Formula: C₁₆H₁₈N₃S·C₁₅H₁₆N₃S·2Cl
MW: 625,68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080716
Núm. CAS: 37247-10-2