4-Methylesculetin 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, 6,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
A11902.06
A11902.14
A11902.22
A11902.06EA
35.3
EUR
A11902.06
A11902.14
A11902.22
4-Methylesculetin 97%
4-Methylesculetin
Purity: 97%
CAS No.: 529-84-0
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 162550
MDL No.: MFCD00006859
Formula:
C₁₀H₈O₄ MW: 192,17 g/mol Pto. de fusión: ∼ 275 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006859 Núm. CAS: 529-84-0 EINECS: 208-470-0 |