N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Tantalon, N-Phenylbenzohydroxamic Acid, N-Hydroxy-N-phenylbenzamide
A11950.06
A11950.14
A11950.06EA
112
EUR
A11950.06
A11950.14
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine 98%
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine
Purity: 98%
CAS No.: 304-88-1
Molecular Formula: C13H11NO2
Formula Weight: 213.24
Melting Point: 118-120°
Beilstein Reference: 2212449
MDL No.: MFCD00002111
Formula:
C₁₃H₁₁NO₂ MW: 213,24 g/mol Pto. de fusión: 118…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002111 Núm. CAS: 304-88-1 EINECS: 206-158-9 |