m-Toluoylacetonitrile 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Oxo-3-(m-tolyl)propanenitrile
A11965.03
A11965.06
A11965.03EA
30.1
EUR
A11965.03
A11965.06
m-Toluoylacetonitrile 97%
m-Toluoylacetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 53882-81-8
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 71-75°
Beilstein Reference: 2717335
MDL No.: MFCD00067922
Formula:
C₁₀H₉NO MW: 159,19 g/mol Pto. de fusión: 71…75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067922 Núm. CAS: 53882-81-8 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)