L-Leucine-p-nitroanilide 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11994.03
A11994.06
A11994.03EA
64.5
EUR
A11994.03
A11994.06
L-Leucine-p-nitroanilide 99%
L-Leucine-p-nitroanilide
Purity: 99%
CAS No.: 4178-93-2
Molecular Formula: C12H17N3O3
Formula Weight: 251.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 89-90°
Beilstein Reference: 2218433
MDL No.: MFCD00063681
Formula:
C₁₂H₁₇N₃O₃ Pto. de fusión: 89…90 °C |
Número MDL:
MFCD00063681 Núm. CAS: 4178-93-2 EINECS: 224-047-3 |