Pivalonitrile ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12011.14
A12011.22
A12011.14EA
67.8
EUR
A12011.14
A12011.22
Pivalonitrile ≥98%
Pivalonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 630-18-2
Molecular Formula: (CH3)3CCN
Formula Weight: 83.13
Flash Point: 4°(39°F)
Odour: Odourless
Melting Point: 16-18°
Boiling Point: 105-106°
UN No.: UN3273
MDL No.: MFCD00001847
Formula:
C₅H₉N Pto. Ebullición: 105…106 °C Pto. de fusión: 16…18 °C Densidad: 0,757 Pto. de inflamación: 4 °C (39 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001847 Núm. CAS: 630-18-2 EINECS: 211-133-0 ADR: 3,II |