Di-2-thienyl ketone 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A12062.03
A12062.06
A12062.14
A12062.03EA
69.5
EUR
A12062.03
A12062.06
A12062.14
Di-2-thienyl ketone 98%
Di-2-thienyl ketone
Purity: 98%
CAS No.: 704-38-1
Molecular Formula: C9H6OS2
Formula Weight: 194.28
Melting Point: 87-90°
Beilstein Reference: 129168
MDL No.: MFCD00052096
Formula:
C₉H₆OS₂ Pto. de fusión: 87…90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052096 Núm. CAS: 704-38-1 |