3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihydroferulic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid
A12069.03
A12069.06
A12069.03EA
70.6
EUR
A12069.03
A12069.06
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1135-23-5
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 87-92°
Beilstein Reference: 2110370
MDL No.: MFCD00016558
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ MW: 196,20 g/mol Pto. de fusión: 87…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016558 Núm. CAS: 1135-23-5 EINECS: 214-489-5 |